4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200087-1G
PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA
342
CHF
APOSPC200087-1G
APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₂Cl₂F₂N₂ MW: 198,986 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25368744 CAS-Nummer: 1443290-45-6 |