1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200080-1G
PC200080-500MG
APOSPC200080-1GEA
225
CHF
APOSPC200080-1G
APOSPC200080-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-ol
Formel:
C₁₂H₁₂F₃N₃O Melting Pt: 75…77 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25121137 CAS-Nummer: 1443291-26-6 |