5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200060-1G PC200060-500MG
APOSPC200060-1GEA 1080 CHF
APOSPC200060-1G APOSPC200060-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈FNO₂S
MW: 237,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275134
CAS-Nummer: 522646-43-1