2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200057-1G PC200057-500MG
APOSPC200057-1GEA 645 CHF
APOSPC200057-1G APOSPC200057-500MG
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloro-4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₇H₄ClF₃N₄
MW: 236,582 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23697507
CAS-Nummer: 389606-51-3