2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyrimidine
PC200050-1G PC200050-250MG
APOSPC200050-1GEA 31.4 CHF
APOSPC200050-1G APOSPC200050-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄ClFN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16876993
CAS-Nummer: 87789-51-3