6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200048-1G PC200048-500MG
APOSPC200048-1GEA 403 CHF
APOSPC200048-1G APOSPC200048-500MG
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Fluoro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄FN₃O₂
MW: 181.124 g/mol
Melting Pt: 169…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20483121
CAS-Nummer: 1235993-30-2