5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC200047-1G PC200047-500MG
APOSPC200047-1GEA 761 CHF
APOSPC200047-1G APOSPC200047-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
MW: 292,052 g/mol
Melting Pt: 272…275 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23136030
CAS-Nummer: 1423757-77-0