4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4'-Fluorobenzyl)piperidine
PC200040-1G PC200040-500MG PC200040-5G PC200040-250MG
APOSPC200040-1GEA 198 CHF
APOSPC200040-1G APOSPC200040-500MG APOSPC200040-5G APOSPC200040-250MG
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₆FN
MW: 193,261 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03839825
CAS-Nummer: 92822-02-1