2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200033-1G
PC200033-500MG
APOSPC200033-1GEA
507
CHF
APOSPC200033-1G
APOSPC200033-500MG
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
2,3,5-Trichloro-4-trifluoromethyl pyridine
Formel:
C₆HCl₃F₃N MW: 250,433 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22683240 CAS-Nummer: 89719-94-8 |