Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200025-1G PC200025-500MG
APOSPC200025-1GEA 219 CHF
APOSPC200025-1G APOSPC200025-500MG
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Pentafluorophenyl 4-phenylbenzene-1-sulphonate
Formel: C₁₈H₉F₅O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689145
CAS-Nummer: 1420537-69-4