Silver(I) pentafluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1983-5G
PC1983-1G
APOSPC1983-5GEA
172
CHF
APOSPC1983-5G
APOSPC1983-1G
Silver(I) pentafluoropropanoate
Silver(I) pentafluoropropanoate
Formel:
C₃F₅O₂·Ag Melting Pt: 242…244 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013251 CAS-Nummer: 509-09-1 EINECS: 208-093-1 |