Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-fluoropropionate
PC19689-1G PC19689-25G PC19689-5G
APOSPC19689-1GEA 114 CHF
APOSPC19689-1G APOSPC19689-25G APOSPC19689-5G
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Methyl 2-fluoropropanoate
Formel: C₄H₇FO₂
MW: 106,096 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Dichte: 1.0806 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972939
CAS-Nummer: 2366-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III