7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1931G-1G PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA 193 CHF
APOSPC1931G-1G APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,601 g/mol
Melting Pt: >280 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126367
CAS-Nummer: 57124-20-6