2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-α,α-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, Bis(trifluoromethyl)(4-chlorophenyl)carbinol, 1-Chloro-4-[perfluoro(2-hydroxyprop-2-yl)]benzene
PC1931B-1G
APOSPC1931B-1GEA
131
CHF
APOSPC1931B-1G
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel:
C₉H₅ClF₆O MW: 278,579 g/mol Siedepunkt: 189…191 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041489 CAS-Nummer: 2010-63-1 |