3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1868-1G PC1868-5G
APOSPC1868-1GEA 181 CHF
APOSPC1868-1G APOSPC1868-5G
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784304
CAS-Nummer: 38470-22-3