2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M in THF
Lieferant: Apollo Scientific
PC1844-100ML
PC1844-50ML
APOSPC1844-100MLEA
399
CHF
APOSPC1844-100ML
APOSPC1844-50ML
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide 0.5M in THF
2-Fluoro-[1,1-biphenyl]-4-magnesiumbromide
Formel:
C₁₂H₈BrFMg MW: 275,399 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07698745 CAS-Nummer: 76699-46-2 |