2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC1824-1G
PC1824-250MG
APOSPC1824-1GEA
735
CHF
APOSPC1824-1G
APOSPC1824-250MG
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formel:
C₆H₉F₃O₂ MW: 170,13 g/mol Siedepunkt: 86…87 °C (6 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09998070 CAS-Nummer: 939399-07-2 UN: 3265 ADR: 8,III |