3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 453 CHF
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Formel: C₅H₆F₃NO
MW: 153,102 g/mol
Siedepunkt: 186 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07784292
CAS-Nummer: 272128-06-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III