3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Fluoro-4-hydrazinocarbonylphenylboronic acid
PC1663-1G
PC1663-5G
APOSPC1663-1GEA
176
CHF
APOSPC1663-1G
APOSPC1663-5G
3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 96%
3-Fluoro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₈BFN₂O₃ MW: 197,959 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973743 CAS-Nummer: 850568-06-8 |