4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Boronobenzal fluoride
PC1598-1G PC1598-250MG PC1598-5G
APOSPC1598-1GEA 85.4 CHF
APOSPC1598-1G APOSPC1598-250MG APOSPC1598-5G
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
4-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171.937 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09056705
CAS-Nummer: 946525-43-5