2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1593Y-10G
PC1593Y-1G
PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA
112
CHF
APOSPC1593Y-10G
APOSPC1593Y-1G
APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel:
C₉H₇BrF₃NO Melting Pt: 144…146 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067782 CAS-Nummer: 175135-49-6 |