2-Fluorophenylacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1581-25G PC1581-5G
APOSPC1581-25GEA 329 CHF
APOSPC1581-25G APOSPC1581-5G
2-Fluorophenylacetyl chloride
2-Fluorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Siedepunkt: 203…204 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840709
CAS-Nummer: 451-81-0
UN: 3265
ADR: 8,II