5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1567K-5G
PC1567K-25G
PC1567K-1G
APOSPC1567K-5GEA
506
CHF
APOSPC1567K-5G
APOSPC1567K-25G
APOSPC1567K-1G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Formel:
C₅H₇BrF₄O MW: 239,006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00153718 CAS-Nummer: 222725-20-4 |