3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Fmoc-D-Phe(3,5-DiF)-OH, (2R)-3-(3,5-Difluorophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,5-difluorophenyl)propanoic acid
PC1517-1G
PC1517-250MG
APOSPC1517-1GEA
112
CHF
APOSPC1517-1G
APOSPC1517-250MG
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Formel:
C₂₄H₁₉F₂NO₄ MW: 423.409 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00797580 CAS-Nummer: 205526-25-6 |