5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1506-1G PC1506-250MG PC1506-5G
APOSPC1506-1GEA 570 CHF
APOSPC1506-1G APOSPC1506-250MG APOSPC1506-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Formel: C₈ClF₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658269
CAS-Nummer: 1897-50-3