3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC1433-5G
APOSPC1433-5GEA
71.5
CHF
APOSPC1433-5G
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅Cl₂FO MW: 207,029 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427276 CAS-Nummer: 480438-93-5 |