3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC14286-100MG PC14286-25MG
APOSPC14286-100MGEA 1230 CHF
APOSPC14286-100MG APOSPC14286-25MG
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₆F₆O
MW: 196,091 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31800421
CAS-Nummer: 1639207-59-2