1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1414-1G PC1414-25G PC1414-5G
APOSPC1414-1GEA 133 CHF
APOSPC1414-1G APOSPC1414-25G APOSPC1414-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368745
CAS-Nummer: 340759-27-5