1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1331-25G PC1331-5G
APOSPC1331-25GEA 908 CHF
APOSPC1331-25G APOSPC1331-5G
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb)
Formel: C₃H₄F₄
MW: 116,057 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998069
CAS-Nummer: 421-48-7
UN: 3161
ADR: 2.1,