Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1266-5G PC1266-25G
APOSPC1266-5GEA 141 CHF
APOSPC1266-5G APOSPC1266-25G
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Butyl 2,2-difluoroacetate
Formel: C₆H₁₀F₂O₂
MW: 152,139 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Dichte: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094108
CAS-Nummer: 368-35-4
UN: 1993
ADR: 3,III