2,2-Difluoropropionamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1164-1G PC1164-250MG PC1164-5G
APOSPC1164-1GEA 193 CHF
APOSPC1164-1G APOSPC1164-250MG APOSPC1164-5G
2,2-Difluoropropionamide 97%
2,2-Difluoropropionamide
Formel: C₃H₅F₂NO
Melting Pt: 69…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780126
CAS-Nummer: 49781-48-8