3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1141-25G
PC1141-5G
APOSPC1141-25GEA
612
CHF
APOSPC1141-25G
APOSPC1141-5G
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid 98%
3'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉FO₂ MW: 216.208 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03424609 CAS-Nummer: 1841-58-3 |