2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Carboxy-2,4-difluorophenol, 2,6 Difluoro 3-hydroxy benzoic acid
PC1133-1G
PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA
34.8
CHF
APOSPC1133-1G
APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₃ MW: 174,102 g/mol Siedepunkt: 110 °C (19 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275286 CAS-Nummer: 749230-32-8 |