3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11259-1G PC11259-2.5G
APOSPC11259-1GEA 301 CHF
APOSPC11259-1G APOSPC11259-2.5G
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310,498 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407379
CAS-Nummer: 683274-52-4