2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC11162-1G
PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA
559
CHF
APOSPC11162-1G
APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₀F₃N·ClH MW: 273,681 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739425 CAS-Nummer: 811842-39-4 |