4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11142-250MG PC11142-1G
APOSPC11142-250MGEA 40.1 CHF
APOSPC11142-250MG APOSPC11142-1G
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,208 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03002065
CAS-Nummer: 1841-57-2