Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC11106-25G PC11106-5G
APOSPC11106-25GEA 708 CHF
APOSPC11106-25G APOSPC11106-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09754048
CAS-Nummer: 304693-64-9