Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC11105-25G PC11105-5G
APOSPC11105-25GEA 166 CHF
APOSPC11105-25G APOSPC11105-5G
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Tris(ethyl)amine pentahydrofluoride
Formel: (FH)₅·(C₂H₅)₃N
MW: 201,222 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797182
CAS-Nummer: 94527-74-9
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I