3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC110116-1G
PC110116-250MG
APOSPC110116-1GEA
314
CHF
APOSPC110116-1G
APOSPC110116-250MG
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formel:
C₁₆H₁₁F₃N₂O MW: 304.267 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06409163 CAS-Nummer: 1019007-78-3 |