3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC110112-1G PC110112-5G
APOSPC110112-1GEA 522 CHF
APOSPC110112-1G APOSPC110112-5G
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22490583
CAS-Nummer: 1805635-16-8