5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC110109-1G
PC110109-5G
APOSPC110109-1GEA
393
CHF
APOSPC110109-1G
APOSPC110109-5G
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,117 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756744 CAS-Nummer: 952285-54-0 |