2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC110108-1G
PC110108-5G
PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA
219
CHF
APOSPC110108-1G
APOSPC110108-5G
APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,117 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09835282 CAS-Nummer: 219823-49-1 |