Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC110036-1G PC110036-250MG
APOSPC110036-1GEA 375 CHF
APOSPC110036-1G APOSPC110036-250MG
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₂NO₃
MW: 253,202 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173415
CAS-Nummer: 228728-82-3