3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC110031-1G
PC110031-250MG
APOSPC110031-1GEA
262
CHF
APOSPC110031-1G
APOSPC110031-250MG
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂ MW: 180,154 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664754 CAS-Nummer: 154258-58-9 |