3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC110030-1G PC110030-250MG
APOSPC110030-1GEA 262 CHF
APOSPC110030-1G APOSPC110030-250MG
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆F₂N₂
MW: 180,154 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03618497
CAS-Nummer: 474708-70-8