3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 262 CHF
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₆F₆N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407955
CAS-Nummer: 154258-54-5