Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC110027-1G
PC110027-250MG
APOSPC110027-1GEA
383
CHF
APOSPC110027-1G
APOSPC110027-250MG
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈FNO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29158206 CAS-Nummer: 2090172-47-5 |