3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 690 CHF
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22480979
CAS-Nummer: 1369896-75-2