5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110020-1G PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA 784 CHF
APOSPC110020-1G APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22570372
CAS-Nummer: 1369881-97-9