3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC110016-1G PC110016-250MG
APOSPC110016-1GEA 250 CHF
APOSPC110016-1G APOSPC110016-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29169135
CAS-Nummer: 2379918-55-3